GF14382794
Niobium
tube, 1000mm, outside diameter 2.54mm, inside diameter 2.44mm, wall thickness 0.05mm, annealed, 99.9%
Synonyme(s) :
Niobium, NB007200, Columbium
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.90%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 143-827-94
Résistivité
13-16 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur
1000 mm × 0.05 mm
D.E. × D.I.
2.54 mm × 2.44 mm
Point d'ébullition
4742 °C (lit.)
Pf
2468 °C (lit.)
Densité
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Nb]
InChI
1S/Nb
Clé InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable