GF14165995
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
200mm tube, 2.2mm outside diameter, 0.16mm wall thickness, 1.88mm inside diameter
Synonyme(s) :
FE027200
About This Item
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 141-659-95
L × épaisseur
200 mm × 0.16 mm
D.E. × D.I.
2.2 mm × 1.88 mm
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF14165995-1EA | 4061825427171 |
GF14165995-10EA | 4061829941826 |
GF14165995-2EA | 4061829961749 |
GF14165995-5EA | 4061831012002 |