GF13708122
Iron
tube, 1000mm, outside diameter 20.0mm, inside diameter 16mm, wall thickness 2.0mm, annealed, 99.5%
Synonyme(s) :
Iron, FE007730
About This Item
Pureté
99.50%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 137-081-22
Résistivité
9.71 μΩ-cm
L × épaisseur
100 mm × 2.0 mm
D.E. × D.I.
20.0 mm × 16 mm
Point d'ébullition
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N