GF13618155
Tungsten
foil, 2m coil, thickness 0.035mm, coil width 1.5mm, as rolled, 99.95%
Synonyme(s) :
Tungsten, W 000226, W
About This Item
Essai
99.95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 136-181-55
Résistivité
4.9 μΩ-cm, 20°C
L × l × épaisseur
2 m × 1.5 mm × 0.035 mm
pb
5660 °C (lit.)
Pf
3410 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[W]
InChI
1S/W
Clé InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N