GF13282141
Polyoxymethylene - Copolymer
(acetal - copolymer POMC), sheet, thickness 1 mm, size 150 × 150 mm, tolerance 0.15
Synonyme(s) :
OX303010
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 132-821-41
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
1 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF13282141-2EA | 4061825031743 |
GF13282141-10EA | 4061825031729 |
GF13282141-1EA | 4061825031736 |
GF13282141-5EA | 4061825031750 |