Principaux documents
GF11310275
Yttrium
lump, 50 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.9%
Synonyme(s) :
Y 006100
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Y
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141617
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.9%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 113-102-75
Résistivité
57 μΩ-cm, 20°C
Poids
50 g
Taille max. des fragments
50 mm
pb
3338 °C (lit.)
Pf
1522 °C (lit.)
Densité
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Y]
InChI
1S/Y
Clé InChI
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable