Principaux documents
GF10177220
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
5m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonyme(s) :
NI105150
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 101-772-20
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
RéférenceGTIN
GF10177220-1EA4061825422220