GF08120337
Tin
foil, 50mm disks, thickness 0.15mm, as rolled, 98.8%
Synonyme(s) :
Tin, SN000390
About This Item
Essai
98.8%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 081-203-37
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
Diam. × épaisseur
50 mm × 0.15 mm
pb
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF08120337-20EA | 4061829535216 |
GF08120337-10EA | 4061829474812 |
GF08120337-50EA | 4061829586737 |