GF07290176
Iron
tube, 100mm, outside diameter 15.0mm, inside diameter 12mm, wall thickness 1.5mm, annealed, 99.5%
Synonyme(s) :
Iron, FE007700
About This Item
Essai
99.5%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 072-901-76
Résistivité
9.71 μΩ-cm
L × épaisseur de paroi
100 mm × 1.5 mm
D.E. × D.I.
15.0 mm × 12 mm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N