Principaux documents
GF06927880
Silver
foil, thickness 0.5 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.95+%
Synonyme(s) :
AG000467
About This Item
Formule linéaire :
Ag
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
107.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141740
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
≥99.95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 069-278-80
Résistivité
1.59 μΩ-cm, 20°C
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
0.5 mm
pb
2212 °C (lit.)
Pf
960 °C (lit.)
Densité
10.49 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clé InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable