GF06171151
Iron
foil, 50x50mm, thickness 2.0mm, as rolled, 99.95%
Synonyme(s) :
Iron, FE000462
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 061-711-51
Résistivité
9.71 μΩ-cm
Taille × épaisseur
50x50 mm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF06171151-1EA | 4061825349626 |
GF06171151-2EA | 4061829504885 |