GF05179709
Iron
wire reel, 1m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.998%
Synonyme(s) :
Iron, FE005156
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.998%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 051-797-09
Résistivité
9.71 μΩ-cm
L × diam.
1 m × 0.5 mm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF05179709-1EA | 4061825349091 |