GF04830331
Tin
foil, 50mm disks, thickness 0.0125mm, 97.4%
Synonyme(s) :
Tin, SN000220
About This Item
Essai
97.4%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 048-303-31
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
Diam. × épaisseur
50 mm × 0.0125 mm
pb
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N