GF04723949
Iron
microfoil, disks, 10mm, thinness 0.15μm, specific density 176.7μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.99+%
Synonyme(s) :
Iron, FE004550
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 047-239-49
Résistivité
9.71 μΩ-cm
Diam. × épaisseur
10 mm × 0.15 μm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N