GF04023920
Cellulose
(regenerated cellulose), film, thickness 0.031 mm, L 1 m, homopolymer
Synonyme(s) :
AC321030
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 040-239-20
Longueur
1 m
Épaisseur
0.031 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable