GF03057005
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti 90%/Al 6%/V 4%, thickness 0.1 mm, length 0.2 m, coil width 12 mm
Synonyme(s) :
TI010301
About This Item
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 030-570-05
Longueur
0.2 m
Largeur de la bobine
12 mm
Épaisseur
0.1 mm
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF03057005-1EA | 4061821143631 |