Principaux documents
GF01787946
Stainless steel - AISI 304l
wire, Fe/Cr18%/Ni 10%, 0.5 mm diameter, length 100 m, temper hard
Synonyme(s) :
FA145116
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 017-879-46
Longueur
100 m
Diamètre
0.5 mm