GF01592513
Rhenium
wire reel, 2m, diameter 0.25mm, annealed, 99.97%
Synonyme(s) :
Rhenium, RE005120
About This Item
Pureté
99.97%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 015-925-13
L × diam.
2 m × 0.25 mm
Point d'ébullition
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
Pf
3180 °C (lit.)
Densité
21.02 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[ReH]
InChI
1S/Re
Clé InChI
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N