GF00844073
Zinc
wire reel, 1m, diameter 0.025mm, as drawn, 99%
Synonyme(s) :
Zinc, ZN005080
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 487 °C)
Pureté
≥99%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 008-440-73
Résistivité
5.8 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur
1 m × 0.025 mm
Point d'ébullition
907 °C (lit.)
Pf
420 °C (lit.)
Densité
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Clé InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N