E4550
Diethylene glycol monoethyl ether
≥99%
Synonyme(s) :
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, CARBITOL™, Diethylene glycol ethyl ether, Ethyldiglycol
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.63 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.12 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
1.2 %, 135 °F
23.5 %, 182 °F
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.427 (lit.)
pb
202 °C (lit.)
Pf
-80 °C (lit.)
Densité
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOCCOCCO
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h7H,2-6H2,1H3
Clé InChI
XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup