E33904
Ethyl isothiocyanate
97%
Synonyme(s) :
Ethyl mustard oil
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.512 (lit.)
pb
130-132 °C (lit.)
Pf
−6 °C (lit.)
Densité
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCN=C=S
InChI
1S/C3H5NS/c1-2-4-3-5/h2H2,1H3
Clé InChI
HBNYJWAFDZLWRS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
75.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
24 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter