DWKWGW443P
Azlon Square Shoulder Unvented Wash Bottles
wide-neck, low-density polyethylene bottle, white polypropylene closure, capacity 1000 mL
Synonyme(s) :
WGW443P
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
low-density polyethylene bottle
white polypropylene closure
wide-neck
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon WGW443P
Capacité
1000 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages