DWKWGW237P
Azlon Square Shoulder Unvented Wash Bottles
wide-neck, low-density polyethylene bottle, red polypropylene closure, capacity 500 mL
Synonyme(s) :
WGW237P
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
low-density polyethylene bottle
red polypropylene closure
wide-neck
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon WGW237P
Capacité
500 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages