DWKBWH0250PN
Azlon HDPE Wide Neck Round Bottles
screw cap, capacity 250 mL
Synonyme(s) :
BWH0250PN
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
screw cap
wide-neck
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon BWH0250PN
Capacité
250 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages