DWKBPM0100P
Azlon Tapered Beakers with Moulded Graduations
polypropylene, capacity 100 mL
Synonyme(s) :
BPM0100P
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon
Conditions de stockage
room temperature
assay range
accuracy: 20 mL
Capacité
100 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
DWKBPM0100P-10EA |