DWKBDD330P
Azlon Graduated Griffin-Style Low Form Beakers
polymethylpentene, capacity 250 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polymethylpentene
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon
Conditions de stockage
room temperature
Capacité
250 mL
Catégories apparentées
Application
Ideal for general laboratory use and management of liquid samples
Caractéristiques et avantages
Autoclavable to 150°C