DWK292432859
Bottle Tag, For Gl 45 Duran® Media Bottles Bottle Tag
blue silicone bottle
Synonyme(s) :
292432859
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
blue silicone bottle
Conditionnement
pkg of 20 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 292432859
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages