DWK258523107
DURAN® Filter funnel
glass, flask volume (95 mL), porosity 1
Synonyme(s) :
258523107
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 258523107
Diam. du disque
95 mm
Volume du flacon/de la fiole
(95 mL)
Dimension de pores
1 porosity
Capacité
500 mL capacity