DWK241253708
Duran® Dropping Funnel
pressure tubing with pressure equalisation tube
, standard ground cone 29/32, stopcock and key retaining device, capacity 250 mL
Synonyme(s) :
241253708
About This Item
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 241253708
Capacité
250 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages