DWK241223602
Duran® Dropping Funnel
cylindrical funnel(s), graduated, with NS-stopcock and key retaining device, capacity 250 mL
Synonyme(s) :
241223602
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cylindrical funnel(s)
Caractéristiques
graduated
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 241223602
Capacité
250 mL
Application
Caractéristiques et avantages