DWK231884408
Reagent Bottle, Wide Neck
wide-neck
Synonyme(s) :
231884408
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
amber soda-lime glass bottle
wide-neck
Joint
Joints ST/NS neck WITH STOPPER (NS 45/27)
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
231884408
Capacité
500 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages