DWK231751159
Disposable Culture Tube
Synonyme(s) :
231751159
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene screw cap
soda-lime glass vial
Joint
Joints (GL 14)
Caractéristiques
seal (rubber)
Conditionnement
pkg of 100 ea
Fabricant/nom de marque
231751159
Larg. × L
12 mm × 100 mm
Application
Preparation cell culture, sample collecting, storage
Caractéristiques et avantages
straight rim, round bottom, not reusable, with screw cap