DWK218656909
Duran® Gls 80 Protect Labboratory Bottle With Gls 80 Thread
capacity 3500 mL, plastic-coated glass bottle (PU)
Synonyme(s) :
218656909
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
plastic-coated glass bottle (PU)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 218656909
Capacité
3500 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages