DWK216181703
Duran® Mixing Cylinder
hexagonal glass cylinder (base), class B, graduated, WHITE GRADUATION, joint: ST/NS 19/26, OCTAGONAL PE-STOPPER, cylinder capacity 50 mL
Synonyme(s) :
216181703
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
hexagonal glass cylinder (base)
Joint
joint: ST/NS19/26
Caractéristiques
class B
graduated WHITE GRADUATION
Conditionnement
pkg of 2 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 216181703
Capacité du cylindre
50 mL
Application
Caractéristiques et avantages