DWK213903604
DURAN® measuring cylinder with blue scale ring graduations and hexagonal base
glass, cylinder capacity (250 mL), class A, with certificate
Synonyme(s) :
213903604
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass
Caractéristiques
class A with certificate
Conditionnement
case of 2 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 213903604
Capacité du cylindre
(250 mL)