DWK213546107
Duran® Powder Funnel, Short Wide Stem
short, wide mouth stem(s)
Synonyme(s) :
213546107
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
short, wide mouth stem(s)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 213546107
Diam. de l'entonnoir
200 mm
Application
Caractéristiques et avantages