DWK213515708
Duran® Funnel
short stem(s)
Synonyme(s) :
213515708
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
short stem(s)
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 213515708
Diam. de l'entonnoir
150 mm
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages