CLS982520X
Pyrex® culture tubes with screw-cap
O.D. × L 20 mm × 150 mm
Synonyme(s) :
Corning® 9825
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
cap (Rubber Liner)
round bottom tube
Taille du filetage
18-415
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
case of 192
pack of 96
Fabricant/nom de marque
Corning 9825-20X
D.E. × L
20 mm × 150 mm
Couleur
clear
Adéquation
suitable for (culture)
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
CLS982520X-192EA | 4061831706024 |
CLS982520X-96EA | 4061831706031 |