CLS71037
Pyrex® volumetric pipette, to contain, to deliver, Class A
green, volume 7 mL, accuracy: 0.01 mL
Synonyme(s) :
Corning® 7103
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass
Caractéristiques
class A
graduation
Conditionnement
case of 6 ea
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 7103-7
Plage de mesure du volume
7 mL, accuracy: 0.01 mL
Longueur
420 mm
Capacité
7 mL
Couleur
green
Catégories apparentées
Description générale
- Pyrex® volumetric pipettes offer high precision measurement of liquids.
- Calibrated "To Contain" (bottom line) and "To Deliver" (top line) to specifications for Class A.
- Color-coded with colored graduations for easy identification.
- Calibration lines enameled onto the glass to ensure volume accuracy.
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
CLS71037-6EA | 4061831675689 |