CLS7080010
Pyrex® VISTA™ test tube
diam. × L 10 mm × 75 mm
Synonyme(s) :
Corning® 70800
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
neck (Beaded rim)
round bottom tube
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
Conditionnement
case of 200
Fabricant/nom de marque
Corning 70800-10
Diam. × L
10 mm × 75 mm
Volume
3 mL
Couleur
clear