CLS7078D5
Pyrex® serological pipettes, disposable, flip-top canister pack, sterile
volume 5.0 mL
Synonyme(s) :
pipet
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.1 mL
Conditionnement
pack of 25 ea
case of 400 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 7078D-5
Plage de mesure du volume
5.0 mL
Capacité
5.0 mL