CLS6795170
Corning® Scholar 170 hot plate
AC/DC input 120 V AC, US 3-pin plug, plate W × L 5 in. × 5 in.
Synonyme(s) :
stirrers
About This Item
Code UNSPSC :
41102406
Nomenclature NACRES :
NB.76
Produits recommandés
Matériaux
enameled steel plate
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
Corning 6795-170
Disponibilité
not available in EU
Paramètres
25 °C temp. range (360 °C)
Plaque/Plateau, l × L
5 in. × 5 in.
Couleur
none
Description générale
White enameled steel top plate provides heat transfer up to 360°C. Dual heat shields dissipate heat and keep the case cool to the touch.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
CLS6795170-1EA | 4061832903859 |