CLS664022L
PYREXPLUS® Squibb separatory funnel, Pyrex® tapered stopper, PTFE stopcock
funnel capacity 2,000 mL
Synonyme(s) :
Corning® 66402
About This Item
Produits recommandés
Taille du robinet d'arrêt
6
Taille de l'obturateur
38 mm
Fabricant/nom de marque
Corning 66402-2L
Capacité de l'entonnoir
2,000 mL
Tige, D.E. × L
12 mm × 65 mm , below stopcock