CLS563525
Pyrex® wide mouth micro volumetric flask with Pyrex® ST stopper
capacity 25 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5635
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
wide-mouth
Taille de l'obturateur
13
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A
closure type ST stopper
Conditionnement
case of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 5635-25
Capacité
25 mL