CLS5635100
Pyrex® wide mouth micro volumetric flask with Pyrex® ST stopper
capacity 100 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5635
About This Item
Produits recommandés
Taille de l'obturateur
16
Caractéristiques
class A
Conditionnement
case of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 5635-100
Capacité
100 mL
Catégories apparentées
Description générale
The heavy duty, wide mouth facilitates filling and mixing.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.