CLS5580250
Pyrex® class A volumetric flask with snap cap
capacity 250 mL
Synonyme(s) :
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
long
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A
closure type Snap cap
Conditionnement
case of 12
pack of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 5580-250
Corning 5580
tol. measuring range
0.12 mL
Capacité
250 mL
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
CLS5580250-12EA | 4061831701005 |
CLS5580250-1EA | |
CLS5580250-6EA | 4061831701012 |