CLS4965A1L
Pyrex® round-bottom three neck angle type distilling flask
capacity 1,000 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Joint
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper joint
Conditionnement
case of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 4965A-1L
Capacité
1,000 mL