CLS44421L
Pyrex® long neck culture flask
capacity 1000 mL
Synonyme(s) :
conical flasks, Corning® 4442
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Delong
Delong neck
borosilicate glass
flat bottom flask
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap: no
closure type closure cap
Conditionnement
case of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 4442-1L
Capacité
1000 mL
D.E. du col
(38 mm)
38 mm
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
CLS44421L-1EA | 4061825881676 |