CLS31760125C
Pyrex® gas-washing bottle with fritted disc
capacity 125 mL, stopper joint: ST/NS 40/50
Synonyme(s) :
glass bottle
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear bottle
cylindrical bottle
straight bottle
Joint
joint: ST/NS stopper40/50
Caractéristiques
cap
Fabricant/nom de marque
Corning 31760-125C
Capacité
125 mL
Diam. × H
38 mm × 300 mm
D.E. du tuyau
8 mm
Dimension de pores
porositycoarse