CLS15859L
Pyrex® serum bottle
capacity 9 L
Synonyme(s) :
glass bottle
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Caractéristiques
autoclavable
cap: no
Fabricant/nom de marque
Corning 1585-9L
Capacité
9 L
Diam. × H
203 mm × 408 mm